Learn More
Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene
Codice prodotto. 11300278
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name cloroformio
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione °C to 63°C
Colore Colorless
Densità 1.492
Punti di ebollizione 60.5°C to 61.5°C
Quantità 4 L
Punto di combustione 982°C (1800°F)
Odore Characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.446
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Pressione del vapore 158mm Hg at 20°C
Beilstein 1731042
Informazioni di solubilità Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Peso formulazione 119.38
Grado HPLC