Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS
Codice prodotto. 11440391
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
5 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.50 g/mL
Indice di rifrazione 1.4445
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 100 g
Punto di fusione -64°C
Punti di ebollizione 62°C
Numero UN UN1888
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Peso formulazione 120.38
Percent Purity 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) contains 0.03% v/v TMS