Learn More
Chloroform, Contains ethanol as stabilizer, meets analytical spec. of DAB9, BP, 99-99.4% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC)
76.92€ - 5692.45€
Identificatori chimici
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Formula molecolare | CHCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.37 |
Numero MDL | MFCD00000826 |
InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
PubChem CID | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15672560
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-1L |
1 L |
76.92€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15682560
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-2.5L |
2.5 L |
151.10€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15622570
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-6X1L |
6 x 1 L |
400.30€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15612570
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
528.60€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15602570
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-40KG |
40 kg | N/A | ||||||
15692560
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
24216-250KG |
250 kg |
5692.45€
250kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Identificatori chimici
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 |
Specifica
Chloroform | |
Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC) | |
≥90.0000%, ≥0.1000% | |
1.479-1.489 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) | |
Bottiglia in vetro | |
CHCl3 | |
160mmHg (20°C) | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichloromethane | |
6212 | |
119.38g/mol | |
Reagents Pharmacopeia |
-63°C (literature) | |
67-66-3, 64-17-5 | |
≤100.0000%, <1.0000% | |
60°C to 62°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
99 to 99.4% (GC) |
Sicurezza e movimentazione
P260-P280-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Chloroform
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000
Recommended Storage : Temperatura ambiente
- Chloroform
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.