Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform |
Punto di fusione | -63°C (literature) |
Nota nome | CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8% |
CAS min. % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
CAS max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
Densità | 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punti di ebollizione | 60°C to 62°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Note percentuale saggio | GC product+ethanol |