Learn More
Chloroform, Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 15625690
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Biotech Grade,≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Burdick & Jackson continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63°C (literature)
Nota nome Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 61°C
Quantità 2 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2OH
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
Peso formulazione 119.38
Percent Purity ≥99.8%
Grado Biotech