Learn More
Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Click to view available options
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
Glass bottle; 1L
This solvent is used in Phenol/Chloroform extractions to remove proteins from DNA or RNA samples.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform |
Punto di fusione | -63°C |
Nota nome | Approx. 0.75% Ethanol as Preservative |
Absorbance | 0.13 max. at 254nm, 0.28 max. at 250nm, 0.8 max. at 245nm, 1 max. at 244nm |
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
Colore | Colorless |
Informazioni di decomposizione | 290°C |
Densità | 1.480g/cm³ |
Punti di ebollizione | 61°C |
Quantità | 1 L |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H372-Provoca danni agli organi.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .