Learn More
Chloroform, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15667730 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
4 x 25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer,≥99.5%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -61.3°C
Colore Colorless
Densità 1.492g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 61°C (1013 hPa)
Odore Sweet
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
IUPAC Name cloroformio
Stabilizzatore Amylenes
Densità vapore 4.1 (vs air)
Peso formulazione 119.38g/mol
Pressione del vapore 160mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.