Learn More
Chlorodiphenylsilane, tech. 90%
CAS: 1631-83-0 | C12H10ClSi | 217.747 g/mol
79.60€ - 260.00€
Identificatori chimici
CAS | 1631-83-0 |
---|---|
Formula molecolare | C12H10ClSi |
Molecular Weight (g/mol) | 217.747 |
Numero MDL | MFCD00045144 |
InChI Key | YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon |
PubChem CID | 6327323 |
IUPAC Name | chloro(diphenyl)silicon |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11392226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03602.06 |
5 g |
79.60€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11302236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03602.14 |
25 g |
260.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsChlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from bases, water. Incompatible with oxidizing agents and water.
Identificatori chimici
1631-83-0 | |
217.747 | |
YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N | |
6327323 | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl |
C12H10ClSi | |
MFCD00045144 | |
chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon | |
chloro(diphenyl)silicon |
Specifica
280°C | |
1631-83-0 | |
MFCD00045144 | |
2937164 | |
chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon | |
YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(diphenyl)silicon | |
6327323 | |
90% | |
1.579 | |
1.123 |
Chlorodiphenylsilane | |
C12H10ClSi | |
UN2987 | |
105°C (221°F) | |
Reacts with water. | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl | |
217.747 | |
218.76 | |
Caratteristiche | |
Moisture sensitive |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-634-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Chlorodiphenylsilane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Chlorodiphenylsilane