Learn More
Chloroacetyl chloride, 98%
Codice prodotto. p-7022879
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
25mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.937 g/mol
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
Solubility
Miscible with ethyl ether, acetone, benzene and carbon tetrachloride.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, alcohols and water. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-04-9
Formula molecolare C2H2Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 112.937
Numero MDL MFCD00000725
InChI Key VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
IUPAC Name 2-chloroacetyl chloride
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetyl chloride
Punto di fusione -22°C
Densità 1.417
Punti di ebollizione 105°C to 106°C
Odore Pungent
Formula lineare ClCH2COCl
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 25 mL
Numero UN UN1752
Beilstein 605439
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,2067
Informazioni di solubilità Miscible with ethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 112.94
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.