Learn More
Hanna Instruments™ Chlorine, Low Range Free, Portable Photometer
1080.00€
Specifica
Tipo | Low Range Portable Photometer |
---|---|
Accuracy | ±0.02mg/L |
Da utilizzare con (applicazione) | Chlorine |
Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 192 mm |
Codice del prodotto | Marca | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11775274
|
Hanna Instruments™
HI96762C |
0 to 0.5mg/L | N/A | ||||||
Specifica
Low Range Portable Photometer | |
Chlorine | |
192 mm | |
0 to 0.5mg/L | |
0.36 kg |
±0.02mg/L | |
69 mm | |
Tungsten Lamp | |
0.001mg/L | |
104 mm |