Learn More
Chloramine-T trihydrate, 97+%
Codice prodotto. 10405185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
Chloramine-T trihydrate, >-97%, C7H14ClNNaO5S, CAS Number-7080-50-4, 5kg, 97+%, White, 192 deg.C, 281.69, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7080-50-4 | C7H13ClNNaO5S | 281.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7080-50-4
Formula molecolare C7H13ClNNaO5S
Molecular Weight (g/mol) 281.68
Numero MDL MFCD00149066
InChI Key RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 122197679
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramine-T trihydrate
Tipo Chloramine T Trihydrate
Forma fisica Crystalline Powder
pH 8 to 10.3 (5% soln.)
Punto di fusione 170.0°C to 177.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Colore White
Quantità 5 kg
Punto d'infiammabilità 192°C
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula lineare CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
Indice di Merck 15, 2075
IUPAC Name sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
Peso formulazione 281.69
Percent Purity ≥97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloramine-T trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.