Learn More
Eppendorf™ Chest freezer rack for Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660 series
Store your freezer storage boxes within organized freezer racks. These metal racks optimize your freezer space and make it easy to find the items you desire.
155.62€ - 160.64€
Specifica
Product Type | Side Access Rack for Chest Freezer |
---|---|
Colore | Silver |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest freezer rack for Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660 series |
Altezza (sistema metrico) | 751 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11319904
|
Eppendorf™
K0641-1700 |
3 in. Boxes (9) | 140 mm |
160.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11602824
|
Eppendorf™
K0641-1750 |
4 in. Boxes (6) | 141 mm |
155.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
MA/PN: K0641-1700
- Rack for 76 mm (3 in.) boxes
- Max. box size: 133 x 133mm
- Side access rack
- Ext. dimensions of rack (DxWxH): 136 x 140 x 751mm (5.4 x 5.5 x 29.6 in.)
- Max. box number per rack: 9 (1 x 9)
- Material: Aluminum
- For ULT chest freezer: Innova C585™ (Max. 288 boxes), Innova™ C760 (Max. 396 boxes), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 360 boxes)
MA/PN: K0641-1750
- Rack for 102 mm (4 in.) boxes
- Max. box size: 133 x133
- Side access rack
- Ext. dimensions of rack (DxWxH): 136 x 141 x 751 (5.4 x 5.6 x 29.6 in)
Max. box number per rack: 6 (1 x 6)
- Material: Aluminum
- For ULT chest freezer: Innova C585™ (Max. 192 boxes), Innova™ C760 (Max. 264 boxes), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 240 boxes)
Specifications
Side Access Rack for Chest Freezer | |
Stainless Steel | |
751 mm |
Silver | |
Chest freezer rack for Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660 series | |
136 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.