Learn More
Liebherr™ Chest Freezer
Use these freezers for general laboratory storage of temperature-sensitive samples. Liebherr™ Chest Freezers feature aluminum interior containers and stainless steel adjustable feet.
Specifica
Gamma di temperatura Da –14 a –26 °C
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) interno 70.2 cm
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Steel chest freezer
  • Mechanic control system
  • External Analog display
  • Ergonomic handle with aluminum trim
  • Fitted lock
Specifica
Specifica
Da –14 a –26 °C
70.2 cm
50 Hz
Bianco
220/240 V
R600A