Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube without Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube without Cap for trace analysis.
74.85€ - 115.00€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Materiale | PFA |
Forma | Cylindrical |
Sterilità | Non-sterile |
Graduated | No |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12359339
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069695 |
15 mL |
74.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11714498
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069697 |
25 mL |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
- PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
- Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
- Can be sterilized repeatedly.
Specifica
Translucent | |
Cylindrical | |
No | |
Test Tube |
PFA | |
Non-sterile | |
Not Included |