Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Narrow Neck Graduated Bottle
Store virtually all corrosive chemicals, including hydrofluoric, nitric, and perchloric acids. Chemware™ PFA Narrow Neck Graduated Bottle is chemically inert and heat resistant with a non-stick surface that is ideal for environmental sampling.
120.00€ - 1301.52€
Specifica
Materiale PFA
Graduated Yes
Bocca Narrow
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12388228
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
D1069068
100 mL
120.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
12398228
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
D1069071
250 mL
203.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
12338238
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
D1069074
5000 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Ultra-pure - the lowest metal ion content of all fluoropolymers
  • Unbreakable
  • Chemically inert
  • Non-stick, easy to clean
  • Use for storage in pharmaceutical and semiconductor processing (intermediate stages)
Specifica
Specifica
PFA
Yes
Narrow