Learn More
Welch™ CHEMSTAR™ Dry Vacuum Pump System
Integrated multistage pumping mechanism. Welch™ CHEMSTAR™ Dry Vacuum Pump System is software driven and fully chemical resistant.
Marca:  Welch™ U2070C-02
6233.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15516385
  • 7640.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Automated system
  • Pump corrosive gases and vapors
  • 50-millitorr with high flow
  • Oil-free, no cold trapping
  • Chemical resistant system: Compact and efficient, Very low maintenance
  • Eliminate pump oil changes and ritual of cold trapping
  • Electronically operated vapor load optimization and system self-cleaning
Applications:
  • Drying Manifolds (Schlenk lines)
  • Small freeze dryers
  • Small to medium vacuum ovens
  • Glove boxes
  • Concentrators/evaporators
  • Light industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3 A
45.9 x 21.6 x 46.7 (18.1 x 8.5 x 18.4 in.)
50 lb.
50/60 Hz
0.07 mbar
1 pH with Schuko cord set
2070C-02
22.7 kg
Vacuum System
230 V