Learn More
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio I/P™ Precision Pump Tubing
Enhanced pumping life and durability, especially under pressure.
836.00€ - 1175.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA; Non-DEHP; USP; Non-Phthalate; RoHS |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Chem-Durance Bio |
Overall Length (Metric) | 15.2 m |
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15482475
|
Masterflex™
06442-26 |
26 | 6.4 mm | 4000 mL/min |
836.00€
15m |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11856953
|
Masterflex™
06442-82 |
82 | 12.7 mm | 13000 mL/min |
1175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11846953
|
Masterflex™
06442-73 |
73 | 9.5 mm | 8000 mL/min |
1125.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory Approvals to match your unique application
- Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
- Performs in a wide range of chemical applications, limiting the number of tubing formulations needed to keep on hand.
- The plasticizer-free, smooth-bore liner is hydrophobic and resists the absorption/adsorption of aqueous fluids.
- Ideal for laboratory, pharmaceutical processing, and biotech applications, this tubing complies with USP class VI and FDA standards.
Specifica
FDA; Non-DEHP; USP; Non-Phthalate; RoHS | |
Chem-Durance Bio | |
0°C | |
40°C |
Autoclavable | |
15.2 m | |
Autoclave, Ethylene Oxide |