Learn More
Cytiva Terreno Chelating Sepharose™ Fast Flow
Per la purificazione di proteine native e ricombinanti e di peptidi con affinità per ioni metallici. Il terreno Chelating Sepharose™ Fast Flow fornisce prestazioni solide e conformità alle normative.
Marca: Cytiva 17-0575-01
Descrizione
- I terreni per cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati soddisfano i requisiti industriali per sicurezza della fornitura, prestazioni stabili e conformità con le normative vigenti
- Forniti senza ioni metallici, il che ne consente il caricamento con ioni metallici a scelta per una selettività ottimizzata
- Biglie di agarosio reticolate al 6%, modificate con imminodiacetico immobilizzato alla matrice di base tramite legami di etere stabili e distanziatori sufficientemente lunghi
Specifica
NaOH 1M, etanolo 20%, cloridrato di guanidina 8M, urea 8M, HCI 0.01M, detergente non ionico, tampone acetato pH 4 | |
50 ml | |
250 mm | |
10 psi | |
90 μm | |
Da 4° a 30 °C | |
Chelating Sepharose |
Terreno di coltura Chelating Sepharose FF | |
9.84 in. | |
Acido imminodiacetico | |
Da 3 a 13 | |
Agarosio reticolato 6% | |
Purificazione delle proteine native e ricombinanti e peptidi con affinità di ioni metallici |
Safety and Handling
- Chelating Sepharose Fast Flow, 50 ml
Signal Word
- Attenzione
Hazard Category
- Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/lo stesso dicasi pertutte le attrezzature di manipolazionedel materiale/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.