Learn More
Hanna Instruments™ Checktemp™ Thermometer
Marca: Hanna Instruments™ HI151-00
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Thermometer | |
-50°C | |
±0.3°C |
220°C | |
-50°C to +220°C |