Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
58.20€ - 75.20€
Specifica
Include Comparator apparatus, color comparison discs, cells, stirring rod, reagents, instructions
Tipo Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Range Analiti Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Range Analiti Prezzo Quantità e disponibilità  
10570853
Vedere i documenti
Lovibond™
147120
6 to 7.6mg/L pH
70.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10550663
Vedere i documenti
Lovibond™
147110
5.2 to 6.8mg/L pH Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10264832
Vedere i documenti
Lovibond™
147210
0 to 1mg/L Ammonia
70.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10081492
Vedere i documenti
Lovibond™
147230
0 to 1mg/L Copper
75.20€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10580853
Vedere i documenti
Lovibond™
147130
4 to 10pH
70.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
11725468
Vedere i documenti
Lovibond™
147130
4 to 10pH Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
  • Compact and lightweight
  • Provides the basis for a comprehensive and easy-to-use analysis system
  • Comparator Discs contain a continuous color scale for exact color matching between standard and sample
Specifica
Specifica
Comparator apparatus, color comparison discs, cells, stirring rod, reagents, instructions
Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit