Learn More
Charcoal, Technical, ActIVated for Gas Adsorption, 10-18 Mesh, Granular, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10354930 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Numero MDL 133992
Specifica
Punto di fusione 3652°C
Colore Black
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 1 kg
Peso formulazione 12g/mol
Forma fisica Solid
Identificativo prodotto
  • Activated charcoal