Learn More
Charcoal, Activated, Powder, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15537914
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico Charcoal
Nota nome Activated
CAS 7440-44-0
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C
Quantità 500 g
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC Name carbon
Molecular Weight (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Peso formulazione 12.01
Grado USP
Forma fisica Powder