Learn More
Nabertherm™ Chamber Furnace LH 1300 Series with C540 Controller
Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
8200.00€ - 19755.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | C540 |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 1300°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17397949
|
Nabertherm™
LH0232NMNE |
15 L |
8200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17357959
|
Nabertherm™
LH0332NMNE |
30 L |
9280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17317969
|
Nabertherm™
LH0632NMNE |
60 L |
10600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17377969
|
Nabertherm™
LH1232NMNE |
120 L |
12875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17337979
|
Nabertherm™
LH2132NMNE |
216 L |
19755.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1300°C
- Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
- Five-sided heating for very good temperature uniformity
- Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
- Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
- Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
- Multi-layered, fiber-free insulation of light refractory bricks and special backup insulation
- Door with brick-on-brick seal, hand fitted
- Short heating times due to high installed power
- Side vent with bypass connection for exhaust pipe
- Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
- Quick lock on door
- Freely adjustable air slide intake in furnace floor
- Stand included
- Defined application within the constraints of the operating instructions
Specifica
C540 | |
1300°C |