Learn More
Spectrum Labs™ CF-2 Fraction Collector
Very durable, general-purpose fraction collector featuring a rugged drive and case. Spectrum Labs™ CF-2 Fraction Collector is sold complete and ready to use.
Marca:  Spectrum Labs™ 124878
Codice prodotto. 11943999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stationary drop head
  • Tubes move under drop former, ensuring every drop is collected
  • Meets preparative LC and open column LC needs
  • Can collect up to 174 fractions in 13mm tubes or up to 116 fractions in 10mm tubes
  • Can collect directly into 17mm or 28mm scintillation vials
  • Cold-room compatible
  • CE marked
  • Complies with RoHS
Specifica
Specifica
40 cm
28 cm
230 VAC ±40 VAC, 20 VA, 45-65 Hz
12 cm
Includes: Drop counter, peak separator, tubing fittings. Does not include tube racks.