Learn More
Cesium trifluoroacetate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11465450
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
CAS: 21907-50-6 | C2CsF3O2 | 245.92 g/mol
It is used in acid catalyzed reactions, especially those where an ester is cleaved in peptide synthesis. Used as an ion pairing agent in liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21907-50-6
Formula molecolare C2CsF3O2
Molecular Weight (g/mol) 245.92
Numero MDL MFCD00051304
InChI Key RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium trifluoroacetate, caesio 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid cesium salt, cesium trifluoroacetate solution, cstfa, caesium trifluoroacetate, cesium 2,2,2-trifluoroacetate, caesium 1+ trifluoroacetate, cesium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate, caesium 1+ ion trifluoroacetate
PubChem CID 23689558
IUPAC Name cesium;2,2,2-trifluoroacetate
SMILES [Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium trifluoroacetate
Punto di fusione 115°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (2 M,clear,colorless) at 20°C. Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 245.92
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium trifluoroacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium trifluoroacetate