Learn More
Cesium sulfate, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10401071
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-54-9
Formula molecolare Cs2O4S
Molecular Weight (g/mol) 361.87
Numero MDL MFCD00010959
InChI Key FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1900.0°C
Materiale o nome chimico Cesium sulfate
Punto di fusione 1005.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare Cs2SO4
Indice di Merck 15,2015
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
IUPAC Name dicesium;sulfate
Peso formulazione 361.86
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Densità 4.24
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium sulfate