Learn More
Cesium solution for ICP 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
64.00€ - 145.00€
Specifica
Nomi componenti o analita | Cs |
---|---|
Concentrazione | 1±0.02 g/L |
Tipo | Mass Spectrometry Standard |
Elemento | Cs |
Solvent or Matrix | H2O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12993384
![]() |
Fisher Chemical
S 014 100 |
100 mL | Bottle |
64.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12903394
![]() |
Fisher Chemical
S 014 250 |
250 mL | Bottle |
96.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12913394
![]() |
Fisher Chemical
S 014 500 |
500 mL | Bottle |
145.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Cs | |
Mass Spectrometry Standard | |
H2O |
1±0.02 g/L | |
Cs |
Sicurezza e movimentazione
H225; H304; H315; H336; H410
P210; P233; P240; P241; P261; P264; P271; P273; P280; P301+P310; P302+P352; P303+P361+P353; P304+P340; P312; P321; P331; P332+P313; P370+P378; P391; P403+P233; P403 +P235; P405; P501
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 months (12 months after opening)