Learn More
Cesium nitrate, 99.9%, (trace metal basis), for analysis
Codice prodotto. 10378883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-18-6
Formula molecolare CsNO3
Molecular Weight (g/mol) 194.91
Numero MDL MFCD00010963
InChI Key NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC Name cesium;nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium nitrate
Punto di fusione 414.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare CsNO3
Indice di Merck 15,2014
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9.16g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 194.91
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.68
Densità 3.6800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.