Learn More
Cesium nitrate, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11382388
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-18-6
Formula molecolare CsNO3
Molecular Weight (g/mol) 194.909
Numero MDL MFCD00010963
InChI Key NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC Name cesium;nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Cesium Nitrate
Punto di fusione 414°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Numero UN UN 1451
Informazioni di solubilità Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Peso formulazione 194.91
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.55
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White Crystalline Powder
Densità 3.68 g/cm3 at 20°C