Learn More
Cesium hydroxide monohydrate, 99.95%, (trace metal basis), for analysis, Thermo Scientific Chemicals
151.76€ - 482.40€
Identificatori chimici
CAS | 35103-79-8 |
---|---|
Formula molecolare | CsH3O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 167.93 |
Numero MDL | MFCD00149664 |
InChI Key | ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci |
PubChem CID | 23679066 |
SMILES | O.[OH-].[Cs+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10113780
|
Thermo Scientific Acros
189520500 |
50 g | Flacone in plastica |
151.76€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10761081
|
Thermo Scientific Acros
189522500 |
250 g | Flacone in plastica |
482.40€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
35103-79-8 | |
167.93 | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
23679066 |
CsH3O2 | |
MFCD00149664 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
O.[OH-].[Cs+] |
Specifica
Cesium hydroxide monohydrate | |
99.5% | |
Blue-Red to Green | |
99.95% | |
CsOH·H2O | |
10, 1970 | |
Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic) | |
O.[OH-].[Cs+] | |
167.93 | |
167.93 | |
Base per metalli in tracce |
205.0°C to 208.0°C | |
35103-79-8 | |
Powder | |
CsH3O2 | |
MFCD00149664 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
caesium(1+) hydrate hydroxide | |
23679066 | |
99.95% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
- Cesium hydroxide monohydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.