Learn More
Cesium hydroxide monohydrate, 99.95%, (trace metal basis), for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10761081
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35103-79-8
Formula molecolare CsH3O2
Molecular Weight (g/mol) 167.93
Numero MDL MFCD00149664
InChI Key ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium hydroxide monohydrate
Punto di fusione 205.0°C to 208.0°C
Nota nome 99.5%
Colore Blue-Red to Green
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.95%
Formula lineare CsOH·H2O
Indice di Merck 10, 1970
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic)
IUPAC Name cesium;hydroxide;hydrate
Peso formulazione 167.93
Percent Purity 99.95%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium hydroxide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.