Learn More
Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396678
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12260-45-6
Formula molecolare CsHO
Molecular Weight (g/mol) 149.91
Numero MDL MFCD00010964
InChI Key HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES [OH-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium hydroxide hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol.
IUPAC Name caesium(1+) hydroxide
Peso formulazione 149.91 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Caesium hydroxide hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Caesium hydroxide hydrate