Learn More
Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
33.27€ - 246.23€
Identificatori chimici
CAS 12260-45-6
Formula molecolare CsHO
Molecular Weight (g/mol) 149.91
Numero MDL MFCD00010964
InChI Key HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES [OH-].[Cs+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11376678
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.06
5 g
33.27€
5g
11396678
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.14
25 g
76.28€
25g
11386678
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.22
100 g
246.23€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 244-344-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals