Learn More
Cesium hydroxide, 99.9%, (trace metal basis), for analysis, 50 wt% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10666982
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21351-79-1
Formula molecolare CsHO
Molecular Weight (g/mol) 149.91
Numero MDL MFCD00010964
InChI Key HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC Name cesium;hydroxide
SMILES [OH-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium hydroxide
Nota nome 99%
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare CsOH
Indice di Merck 15, 2012
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 149.91
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.74
Densità 1.7400g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.