Learn More
Cesium fluoride, 99.9%, extra pure
Codice prodotto. 10790781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13400-13-0
Formula molecolare CsF
Molecular Weight (g/mol) 151.90
Numero MDL MFCD00010960
InChI Key XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1251.0°C
Materiale o nome chimico Cesium fluoride
Punto di fusione 682.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare CsF
Fieser 01,121; 06,100; 07,57; 08,81; 09,100; 10,81; 11,115; 12,108; 13,68; 14,79; 15,75; 16,69; 17,68
Indice di Merck 15, 2011
Informazioni di solubilità Solubility in water: 369g/100mL (18°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in dioxane and pyridine
IUPAC Name cesium;fluoride
Peso formulazione 151.91
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.