Learn More
Cesium Chloride, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5383202
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Density Gradient Centrifugation; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name cesium;chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium Chloride
Quantità 100 g
Peso formulazione 168.36
Grado Ultrapure Bioreagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 3.99kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium chloride