Learn More
Cesium Chloride (Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10386503
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
For isolation of phage DNA, plasmid DNA, or total RNA
This economical grade of Cesium Chloride can be used where low levels of metal ion impurities do not interfere. It is recommended for isolating phage DNA, plasmid DNA, or total RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name cesium;chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290°C
Materiale o nome chimico Cesium Chloride
Punto di fusione 646°C
Colore White
pH 5 to 9
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Indice di Merck 15, 2010
Peso formulazione 168.36
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Flacone in polietilene
Indice di rifrazione 1.364 to 1.374 (at 25°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.