Learn More
Cesium chloride, 99.99%, (trace metal basis), for spectroscopy, optical grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10657094
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290.0°C
Materiale o nome chimico Cesium chloride
Punto di fusione 646.0°C
Nota nome For spectroscopy
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare CsCl
Indice di Merck 15, 2010
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
IUPAC Name cesium;chloride
Peso formulazione 168.36
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.