Learn More
Cesium bromide, 99.9%, pure, Thermo Scientific Chemicals
88.94€ - 225.12€
Identificatori chimici
CAS | 7787-69-1 |
---|---|
Formula molecolare | BrCs |
Molecular Weight (g/mol) | 212.81 |
Numero MDL | MFCD00010954 |
InChI Key | LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide |
PubChem CID | 24592 |
IUPAC Name | cesium;bromide |
SMILES | [Br-].[Cs+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10437780
|
Thermo Scientific Acros
192060250 |
25 g | Glass bottle |
88.94€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10447780
|
Thermo Scientific Acros
192061000 |
100 g | Glass bottle |
225.12€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7787-69-1 | |
212.81 | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
24592 | |
[Br-].[Cs+] |
BrCs | |
MFCD00010954 | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
cesium;bromide |
Specifica
1300.0°C | |
636.0°C | |
7787-69-1 | |
Crystalline Powder and/or Crystals | |
BrCs | |
MFCD00010954 | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
cesium;bromide | |
24592 | |
99.9% | |
4.44 |
Cesium bromide | |
99.9% | |
White | |
99.90% | |
CsBr | |
15, 2008 | |
Solubility in water: 55g/100mL (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone | |
[Br-].[Cs+] | |
212.81 | |
212.81 | |
Pure | |
4.4400g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Suspected of damaging fertility or the unborn child if inhaled.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 232-130-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cesium bromide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/