Learn More
Certified pH Buffer Solution, UKAS ISO 17025 / ISO 17034 Certified, 20 °C, Paragon Scientific™
Specifically used for verification and calibration checks of pH meter instruments. Color-coded to allow for easy identification of the pH required, and include anti-fungal preservatives / mould inhibitors. pH values are traceable to National Institute Standards and Technology (NIST.)
27.63€
Specifica
Certificato di analisi UKAS ISO 17025 / ISO 17034
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca pH Prezzo Quantità e disponibilità  
16050280
Vedere i documenti
Paragon Scientific
PH4-20CF
4 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16070280
Vedere i documenti
Paragon Scientific
PH7-20CF
7 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16030272
Vedere i documenti
Paragon Scientific
PH10-20CF
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Certified solutions for 20 °C and are accurate within ± 0.01
  • Certified pH buffer solutions are fully traceable to NIST and international protocols
  • Sold as colour-coded solutions for easy-identification purposes
  • Sold with anti-fungal preservatives / mould inhibitors
  • Supplied with certificate, Safety Data Sheet (SDS) and correlation table between pH and temperature
  • Supplied in 500 mL, tamper-evident containers. For other volumes, please contact us direct.
  • 12 month shelf life per solution
Specifica
Specifica
UKAS ISO 17025 / ISO 17034
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.