Learn More
Cerium(IV) sulfate hydrate, REacton™, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
186.00€ - 817.00€
Identificatori chimici
CAS | 95838-16-7 |
---|---|
Formula molecolare | CeO8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 332.23 |
Numero MDL | MFCD00148852 |
InChI Key | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
Sinonimo | sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 |
PubChem CID | 20223355 |
IUPAC Name | λ⁴-cerium(4+) hydrate disulfate |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11341079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011323.22 |
100 g |
186.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11331079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011323.36 |
500 g |
817.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cerium(IV) sulfate hydrate acts as oxidizing agent which is used for the generation of o-benzoquinone from catechol. It promotes the formation of radicals from dialkyl malonates, which undergo substitution reactions with furans and thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
95838-16-7 | |
332.23 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
20223355 | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
CeO8S2 | |
MFCD00148852 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
λ⁴-cerium(4+) hydrate disulfate |
Specifica
Cerium(IV) sulfate hydrate | |
95838-16-7 | |
(REO) | |
MFCD00148852 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
λ⁴-cerium(4+) hydrate disulfate | |
20223355 | |
99% | |
Moisture sensitive |
195°C (decomposition) | |
Crystalline | |
CeO8S2 | |
UN3085 | |
Slightly soluble in water. Soluble in dil.sulfuric acid. | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
332.23 | |
332.24 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
3.01 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H272
Causes severe skin burns and eye damage.
May intensify fire
oxidizer.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-029-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6960000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Cerium(IV) sulfate hydrate, REacton
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(IV) sulfate hydrate