Learn More
Cerium(IV) sulfate hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Descrizione
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. keep container tightly closed
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. keep container tightly closed
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cerium (IV) sulfate hydrate |
Punto di fusione | 195°C (decomposition) |
Quantità | 50 g |
Numero UN | UN3085 |
Indice di Merck | 14,1990 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
IUPAC Name | cerium(4+);disulfate;hydrate |
Peso formulazione | 332.24 (Anhydrous) |
Percent Purity | 98% |
Densità | 3.01 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cerium(IV) sulfate hydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(IV) sulfate hydrate