Learn More
Cerium(IV) Oxide, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
100g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 2600°C |
CAS | 1306-38-3 |
Colore | Yellow |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 100 g |
Formula molecolare | CeO2 |
Numero MDL | 10933 |
InChI Key | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[Ce]=O |
IUPAC Name | diossido di cerio |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cerium(IV) oxide