Learn More
Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion, high pH, <5.0nm APS Number Weighted, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7052358
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-38-3
Formula molecolare CeO2
Molecular Weight (g/mol) 172.114
Numero MDL MFCD00010933
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC Name diossido di cerio
SMILES O=[Ce]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) oxide
Nota nome Doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion
Colore Red to Brown
pH High
Forma fisica Dispersion
Quantità 100 g