Learn More
Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton™, 99.5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331099
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Cerium(IV) ammonium nitrate is used to offers a novel route to tartronic acid derivatives via facile oxygenation of malonates. It is also used as for oxidative addition reactions of electrophilic radicals to alkenes, enabling intermolecular and intramolecular carbon-carbon and carbon-heteroatom bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16774-21-3
Formula molecolare H8CeN8O18
Numero MDL MFCD00151121
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) ammonium nitrate
Colore Yellow to Orange
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 548.23
Odore Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(IV) ammoniumnitrate