Learn More
Cerium iron oxide, 20% in H{2}O, nanoparticle dispersion, low pH, <5.0nm APS Number Weighted, Thermo Scientific Chemicals
225.00€ - 884.00€
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD02687051
Sinonimo Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15424135
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
047283.22
100 g
225.00€
100g
15434135
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
047283.36
500 g
884.00€
500g
Descrizione
Descrizione
Nano-sized cerium-iron oxide nanoparticles has been synthesized, characterized and explored as an efficient photocatalyst for the photocatalytic degradation of malachite green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
MFCD02687051
Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Specifica
Cerium iron oxide
Red to Brown
Liquid
Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Petroleum-like
20% in H2O, nanoparticle dispersion
Low
MFCD02687051
Dispersible in water.
1.23 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H315-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P264b-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H360FD
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Cerium iron oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(IV) oxide, Methoxyacetic acid