Learn More
Cerium iron oxide, 20% in H{2}O, nanoparticle dispersion, low pH, <5.0nm APS Number Weighted, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15424135
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Nano-sized cerium-iron oxide nanoparticles has been synthesized, characterized and explored as an efficient photocatalyst for the photocatalytic degradation of malachite green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD02687051
Sinonimo Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium iron oxide
Nota nome 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Colore Red to Brown
pH Low
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Dispersible in water.
Odore Petroleum-like
Densità 1.23 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium iron oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(IV) oxide, Methoxyacetic acid