Learn More
Cerium ingot, 99.8% min (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
172.86€ - 611.04€
Identificatori chimici
CAS | 7440-45-1 |
---|---|
Formula molecolare | Ce |
Molecular Weight (g/mol) | 140.12 |
Numero MDL | MFCD00010924 |
InChI Key | GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium |
PubChem CID | 23974 |
ChEBI | CHEBI:33369 |
IUPAC Name | cerium |
SMILES | [Ce] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11330649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.18 |
50 g |
172.86€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11340649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.30 |
250 g |
611.04€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-45-1 | |
140.12 | |
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N | |
23974 | |
cerium |
Ce | |
MFCD00010924 | |
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium | |
CHEBI:33369 | |
[Ce] |
Specifica
Cerium | |
Rare Earth Oxides Content | |
Dark Gray ingot | |
99.8% (REO) | |
MFCD00010924 | |
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N | |
cerium | |
23974 | |
Odorless | |
Ingot |
Gray | |
7440-45-1 | |
6.77 g/cm3 | |
Ce | |
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium | |
[Ce] | |
140.12 | |
CHEBI:33369 | |
Under Mineral Oil |
Sicurezza e movimentazione
Keep container tightly closed and dry.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-154-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cerium ingot
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .