Learn More
Cerium(III) sulfate, 99.9%, (REO=Rare Earth Oxides), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
104.00€ - 389.00€
Identificatori chimici
CAS | 13454-94-9 |
---|---|
Formula molecolare | Ce2O12S3 |
Molecular Weight (g/mol) | 568.43 |
Numero MDL | MFCD00010931 |
InChI Key | OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H |
Sinonimo | cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt |
PubChem CID | 159674 |
IUPAC Name | cerium(3+);trisulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10046182
|
Thermo Scientific Acros
378660500 |
50 g | Glass bottle |
104.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10380933
|
Thermo Scientific Acros
378662500 |
250 g | Glass bottle |
389.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotteIdentificatori chimici
13454-94-9 | |
568.43 | |
OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H | |
159674 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3] |
Ce2O12S3 | |
MFCD00010931 | |
cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt | |
cerium(3+);trisulfate |
Specifica
Cerium(III) sulfate | |
Colorless | |
46.0 to 50% (Ce) (Complexometry) | |
Ce2(SO4)3 | |
15, 2001 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3] | |
568.43 | |
568.43 |
13454-94-9 | |
Liquid | |
Ce2O12S3 | |
MFCD00010931 | |
cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt | |
OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H | |
cerium(3+);trisulfate | |
159674 | |
99.90% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 236-644-6
- Cerium(III) sulfate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(III) sulfate