Learn More
Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
44.45€ - 714.00€
Identificatori chimici
CAS | 10294-41-4 |
---|---|
Formula molecolare | CeH12N3O15 |
Molecular Weight (g/mol) | 434.22 |
Numero MDL | MFCD00149631 |
InChI Key | QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f |
PubChem CID | 16211466 |
IUPAC Name | cerium(3+) hexahydrate trinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11321099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011330.06 |
5 g |
44.45€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11311099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011330.18 |
50 g |
202.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11301099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011330.30 |
250 g |
714.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10294-41-4 | |
434.22 | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
16211466 | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
CeH12N3O15 | |
MFCD00149631 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
cerium(3+) hexahydrate trinitrate |
Specifica
Cerium(III) nitrate | |
10294-41-4 | |
99.99% (REO) | |
MFCD00149631 | |
Soluble in water,alcohol and acetone. | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
434.22 | |
434.23 (326.13 Anhydrous) |
hexahydrate | |
Crystalline Aggregates | |
CeH12N3O15 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
cerium(3+) hexahydrate trinitrate | |
16211466 | |
Hygroscopic |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P220-P221-P264b-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P501c
H272-H315-H318-H350
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-297-2
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6300000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopic
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cerium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate